442324
2,6-Dibromophenol
analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
255-256 °C/740 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Clave InChI
SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246) , GABRA1(2554)
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?