442285
2,3,5-Trichlorophenol
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H
Clave InChI
WWGQHTJIFOQAOC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?