Merck
41651
Supelco
L-ramnosa monohydrate
analytical standard
Sinónimos:
6-Desoxi-L-manosa, L(+)Ramnopiranosa
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 99,60
US$ 99,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 99,60
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O5 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
3912643
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
US$ 99,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
9.0-11.0% waer
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clave InChI
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)