Merck
41577
Supelco
7-Ethoxycoumarin
analytical standard
Sinónimos:
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 123,00
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 123,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
190.20
Beilstein:
146200
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
88-90 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Substrate for CYP2B6
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)