33305
Válvula Mininert®
for use with 20 mm crimp seal, pkg of 12 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
white PTFE valve
envase
pkg of 12 ea
compatibilidad
for use with 20 mm crimp seal
Categorías relacionadas
Descripción general
- Das Ventil ist einfach zu bedienen
2. Probe entnehmen
3. Drücken zum Schließen
- Inert, da aus PTFE
- 0,036" (0,9 mm) Öffnung kann Nadeln bis zu 20-Gauge aufnehmen
- Silikon-Septum
- Se fijan a viales de 5 – 100 mL (Sello de 20mm)
- Se instala sin necesidad de herramientas
- Construcción en Teflón (inerte)
Aplicación
They are the ideal closure for the following applications:
- Calibration standards
- Air- or moisture-sensitive fluids
- Derivatizating reagents
- Volatile chemicals
Información legal
Producto relacionado
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)