Documentos clave
33272-U
Supelco
Crimper
Hand crimper, for use with 8mm seals, pkg of 1 ea
Sinónimos:
HAND CRIMPER 8MM
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
envase
pkg of 1 ea
compatibilidad
for use with 8mm seals
Descripción general
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)