Documentos clave
Z114235
Supelco
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 13 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 552,00
US$ 552,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 552,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 552,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
D.E.
13 mm
Descripción general
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)