33156-U
1-(Trimethylsilyl)imidazole - Pyridine mixture
Sinónimos:
1-(Trimethylsilyl)imidazole - Pyridine mixture, Silylating mixture VII, TMSI+Pyridine
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 × 25 mL
concentration
(TMSI+Pyridine, 1:4)
SMILES string
c1ccncc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2
InChI
1S/C6H12N2Si.C5H5N/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H3;1-5H
InChI key
PFVKFOIOKNIZKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
62.6 °F - closed cup
flash_point_c
17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?