29753-U
Carboxen® 569
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, glass TD tube, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinónimos:
Carboxen® 569
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass TD tube
Línea del producto
Carboxen®
Características
fritted
preconditioned
envase
pkg of 10 ea
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2
Matriz
Carboxen® 569 carbon molecular sieve (CMS)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for sampling (For Sampling in high humidity conditions)
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)