28718-U
Tenax® TA / Carboxen® 1018 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Sinónimos:
Tenax TA/Carbon Thermal Desorption Tube (stainless)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tenax® TA / Carboxen® 1018, glass TD tube, preconditioned, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., Sealed with (Swagelok® End-Fittings), pkg of 10 ea
Materiales
glass TD tube
Nivel de calidad
Agency
EPA TO-1,IP-1B
Características
preconditioned
envase
pkg of 10 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Carboxen® 1018 carbon molecular sieve (CMS)
Tenax TA porous polymer
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoría alternativa más sostenible
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)