Documentos clave
29658-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) MRQ30 CD vial
volume 1.2 mL, MRQ30 Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
1.2 mL
Adaptador
thread for 9 mm
compatibilidad
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Información legal
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)