Documentos clave
29655-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) CD (Center Drain) vial
volume 1.5 mL, CD (Center Draining) Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Low adsorption certified vial kit
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 9 mm
compatibilidad
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Información legal
CD is a trademark of QIS, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)