Documentos clave
29629-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Sinónimos:
CTC/LEAP Fixed-Needle SGE Autosampler Syringes
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip needle (point style 1)
glass syringe
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
color (green)
Características
syringe type F (cemented needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 003987
aguja L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volumen
25 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)