Documentos clave
26259
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
100F-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinónimos:
SYRINGE SGE 100UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
25 ga
Características
needle type LTN (fixed)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 005200
aguja L × D.E.
50 mm × 0.50 mm
volumen
100 μL
Descripción general
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 100F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)