Documentos clave
29621-U
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
color (dark orange)
Características
needle type R (removable needle)
point style 1
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002902
aguja L
42 mm
volumen
10 μL
Información legal
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)