Great for sealing vials, not ideal for headspace analysis
29169-U
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
red seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
Sinónimos:
BiMetal Crimp Seals
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone septa
red seal
envase
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diám. × grosor
20 mm × 3 mm
compatibilidad
for use with 20mm crimp seal vial
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)