28891-U
SLB®-IL59 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Parámetros
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
313
df
0.20 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
petroleum
tipo de columna
capillary polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Protocolos
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.