28887-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D6526
Parámetros
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
313
df
0.26 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
tipo de columna
capillary highly polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.