24246
Columna capilar para GC Carboxen®-1010 PLOT
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
Sinónimos:
Carboxen® 1010 PLOT Column, 30m x 0.32mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
ASTM® D3612-96
descripción
PLOT = Porous Layer Open Tubular
fabricante / nombre comercial
Carboxen®
Parámetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
grosor promedio
15 μm
df
15 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Carbon molecular sieve phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
food and beverages
tipo de columna
capillary PLOT
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Carbon molecular sieve
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?