28520-U
ATIS Adsorbent Tube Injector System 110V
About This Item
Productos recomendados
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Inyectar los estándares de calibración en tubos adsorbentes, para calibrar su sistema analítico
- Inyectar sustitutos y controlar los compuestos del sistema en los tubos adsorbentes antes o después del muestro
- Eliminar la humedad de los tubos antes del análisis (Secar purgando)
- Conectar una bolsa de muestreo de aire a la salida del ATIS para vaporizar los estándares de calibración previo a asegurar una vaporización
El ATIS aceptará cualquier tubo de Desorción Térmica O.D. 1/4 ó 6mm. Se incluye un adaptadores de Luer/Hose Barb para conectar una variedad de tubos de desorción por disolvente. La gama de la temperatura del ATIS es el ambiente a 120°C. El
La gama del flujo es 0 a 100mL/min. El ATIS incluye la cristalería de inyección, un controlador constante del flujo con una válvula de encendido/apagado, la fuente de calefacción, partes de repuesto junto con todas las conexiones y la tubería necesaria. Usted simplemente conectelo a una fuente regulada de nitrógeno o helio y a una fuente eléctrica adecuada.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.