609010
Syringe Adaptor
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Air Liquide America Specialty Gases LLC 16-05-129SP
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
For use with Air Liquide′s Scotty Gas calibration standards supplied in the 14L and 48L cylinders. Additional septa may ordered using p/n 608010.
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)