Documentos clave
28411-U
Supelco
6.35mm/6.35mm Union
PTFE, pk of 3
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE
descripción
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 6.35 mm stem O.D.
envase
pk of 3
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)