Documentos clave
28405-U
Supelco
Syringe Luer Adapter
I.D. 10 mm, pk of 3
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
for processing Dual-Layer Carbon Reversible Tubes using a glass luer syringe
envase
pk of 3
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
D.I.
10 mm
aplicaciones
food and beverages
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)