28082-U
Equity-1
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parámetros
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Valor Beta
27
df
5.00 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.53 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
aplicaciones
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
tipo de columna
capillary non-polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?