Documentos clave
27508
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE liner
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
21 mm × 70 mm
volumen
15 mL
Adaptador
thread for 18-400
Descripción general
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner..
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)