27435
2.5mL Polypropylene Limited Volume Vial
O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Limited Volume Screw Thread Vials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
natural polypropylene vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volumen
2.5 mL
Adaptador
thread for 13-425
Categorías relacionadas
Descripción general
- Compatible with many solvents.
- Optimal choice when working with proteins.
- Ideal for IC applications.
- Suitable for insert-free microsampling.
- An excellent choice for storing pH sensitive samples.
- Economical to purchase
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)