27237-U
Septum, PTFE/Silicone
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE face
silicone body
transparent PTFE/silicone
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diám. × grosor × grosor PTFE
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
compatibilidad
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)