Documentos clave
27212
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
black polypropylene hole cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
23 mm × 85 mm
volumen
22 mL
Adaptador
thread for 20-400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)