27194
Septum, Thermoseal®
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.100 in., for use with 15mL vial
About This Item
Productos recomendados
material
burnt orange PTFE/silicone septa
packaging
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
O.D.
16 mm
diam. × thickness
16 mm × 0.100 in.
compatibility
for use with 15mL vial
for use with screw cap, 18-400
Application
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Legal Information
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)