27147
Screw Top Vial with Hole Cap, Pre-assembled
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/red rubber septum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/red rubber septum
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
17 mm × 60 mm
volumen
7 mL
Adaptador
thread for 15-425
Aplicación
Producto relacionado
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)