Documentos clave
27146
Supelco
Revestimiento de tapón de PTFE
white PTFE, diam. × thickness 13 mm × 0.010 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE liner
white PTFE
descripción
Oversized for better sealing ability.
envase
pkg of 100 ea
diám. × grosor
13 mm × 0.010 in.
compatibilidad
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Aplicación
Cap liner, PTFE may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)