Merck
2635825
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
descripción
SPME/Splitless
envase
pkg of 25 ea
L × D.I. × D.E.
74 mm × 6.35 mm × 0.75 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)