Merck
25806
Supelco
"T"-Type Gas Line Filter
brass, 1/4 in. male
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
Materiales
brass
Adaptador
1/4 in. male
Descripción general
Con frita sinterizada de 7 micras de acero inóxidable.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)