24910-U
Purge/Trap A
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Sinónimos:
PURGE TRAP A, Tekmar® 3000
About This Item
Productos recomendados
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)