24084
Columna para GC capilar SUPELCOWAX 10
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm
About This Item
Materiales
fused silica
Agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parámetros
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
160
df
0.50 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
tipo de columna
capillary polar
Categorías relacionadas
Descripción general
Código USP: Esta columna cumple los requisitos G48 de la USP.
Fase:
- Ligada
- Poli(etilenglicol)
- ≤D.I. 0,32 mm: de 35 °C a 280 °C (isotérmica o programada)
- ≥0,53 mm D.I., <2 μm: de 35 °C a 280 °C (isotérmica o programada)
- ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm: de 35 °C a 250 °C (isotérmica o programada)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?