23482
Férula capilar CapSeal Bullet, de uso general
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 12 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 12 ea
D.I.
0.8 mm
compatibilidad
0.53 mm Column I.D.
Descripción general
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Información legal
configurado para
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)