22512
Férula capilar Supeltex M-2B, diseño largo
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 10 ea
D.I.
0.8 mm
compatibilidad
0.53 mm Column I.D.
Descripción general
Material Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
Maximum Temperature: 350 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)