Documentos clave
22276
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama A-2, aguja extraíble
volume 10 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinónimos:
SYRINGE,PS-A-2,10ML
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22 ga
descripción
Series A-2
Características
removable needle Series A2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 050036
aguja L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volumen
10 mL
Descripción general
Series A-2-Aguja Extraible: Una económica aguja con aplicación general, cerrada herméticamente a presiones de 250 psi para evitar fuga de gases y líquidos.
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)