Documentos clave
22264
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama A, aguja extraíble
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinónimos:
SYRINGE,PS-A,1ML
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
descripción
Series A
Características
removable needle Series A
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 010033
aguja L × D.E. × D.I.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volumen
1000 μL
Descripción general
Series A-Aguja Extraible: Esta jeringa con cierre a presión permite almacenar la muestra dentro de la jeringa. Con válvula rotatoria en la aguja permite una pre-presurización de la muestra antes de la inyección
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)