Merck
22066
Connector to Male NPT
brass, 1/8 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Sinónimos:
Swagelok® 200-1-4,BRASS CONNECTOR 1/8TX1/4P PK2
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
brass
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
200-1-4
Adaptador
1/4 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1