22042-U
Reducing Union
Swagelok® 200-6-1, stainless steel, 1/16 in. Swagelok, 1/8 in. Swagelok
Sinónimos:
Swagelok® 200-6-1,SS REDUCING UNION 1/8X1/16 EA
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Swagelok® 200-6-1
fitting
1/16 in. Swagelok
1/8 in. Swagelok
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)