21148
Purge Trap A, CDS
for use with CDS Peakmaster
Sinónimos:
Purge/Trap A
About This Item
Productos recomendados
composición
Tenax TA, 24 cm (porous polymer)
fabricante / nombre comercial
Purge Trap A
colector de purga L
11 1/4 in. (28.6 cm)
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for use with CDS Peakmaster
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)