Documentos clave
21033
Supelco
Filter Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Filter Cartridge consists of 1 O-ring, 1 filter cartridge body, 1 filter ring, and 1 cartridge screw cap.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)