Documentos clave
21008-U
Supelco
Stainless Steel Screen
Sinónimos:
Large PUF Cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
ORBO
Nivel de calidad
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Supelco ORBO 2000
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Stainless Steel Screens are useful for ASTM D6209, EPA IP-7, and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins).
Información legal
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)