20974
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1700
1701NCH, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
26s ga
descripción
Gastight®
Características
needle type N (cemented) with Chaney adapter
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80004
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
10 μL
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)