2048225
Split, with cup (wool packed)
pkg of 25 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 25 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Length 78.5 mm × O.D. 6.3 mm
- Application: Dirty samples
- Mfr. Part No.: 18740-80190
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)