20287
Carbotrap® Adsorbent
matrix Carbotrap® B, 20-40 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Carbotrap®
Nivel de calidad
Formulario
granular
envase
bottle of 10 g
técnicas
LPLC: suitable
superficie
~100 m2/g
Matriz
Carbotrap® B
grupo activo de la matriz
carbon
tamaño de partícula
20-40 mesh
tamaño de poro
0 Å pore diameter
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
densidad
~0.38 g/mL (free fall density)
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
- Granular
- Friable
- Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our Carbotrap products are a type of GCB adsorbent.
- Particles are 20/40 mesh
- These large particles allow high flow rates without excessive pressure drops
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)