Merck
150690
Supelco
Iodine solution
0.05 M, for 3S adapter technology
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
I2
Número de CAS:
Peso molecular:
253.81
Beilstein:
3587194
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141916
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Redox Reactions
concentración
0.04950-0.05050 M
0.05 M
técnicas
titration: suitable
volumen
1 L
1000 mL
cadena SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Clave InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Otras notas
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)