12592
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 3% SP®-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
Parámetros
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/120 Carbopack B support
grupo activo de la matriz
3% SP®-1500 phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with General Configuration
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)