13273-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Krytox 143AC, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
copper column
Nivel de calidad
descripción
3 in. coil
Parámetros
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
Matriz
60/80 Carbopack B support
grupo activo de la matriz
5% Krytox 143AC phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with General Configuration
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)